Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł 606,00 zł |
Informacje o tej pozycji
333,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
142-147 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c20-17(21)9-10-19-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,22)(H,20,21)
InChI key
LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (HPLC) | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% | description purum, ≥95.0% (HPLC) |
| form powder or crystals | form - | form - | form - |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 142-147 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-β-Ala-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?