Merck
50790
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride hydrate
~50% Au basis
Synonim(y):
Auric chloride, Chloroauric acid, Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Tetrachloroauric(III) acid
Wybierz wielkość
250 MG
462,00 zł
1 G
1500,00 zł
5 G
6000,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
462,00 zł
1 G
1500,00 zł
5 G
6000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HAuCl4 · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.79 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
stężenie
~50% Au
kolor
yellow
gęstość
3.9 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Klucz InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Gold (III) chloride hydrate,also known as chloroauric acid, is used as precursor to synthesize gold nanoparticles. It also exihibits very high catalytic activity.
Zastosowanie
Used as a catalyst in asymmetric aldol reactions, diboration of vinylarenes, dehydrogenative dimerizations of trialkystannanes, carbonylation of olefins and amines, C-C, C-O bond couplings, oxidation of sulfides, selective oxidation of thioethers.[1][2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The crystal structure of gold (III) chloride
Acta Crystallographica, 11(4), 248-288 (1958)
Raquel Casado et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(39), 11925-11935 (2003-09-25)
Different inorganic and organometallic gold(III) and gold(I) complexes have been tested in the addition of water and methanol to terminal alkynes. Anionic and neutral organometallic gold(III) compounds can efficiently mediate these reactions in neutral media in refluxing methanol. The compounds
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?