Przejdź do
203386
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.99% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4AuCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
250-476-0
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
solid
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.), alcohol: slightly soluble(lit.)
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
impurities
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), alcohol: slightly soluble(lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI key
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)