Przejdź do
87249
Tetradodecylammonium bromide
≥99.0% (AT), crystals
Synonim(y):
Tetralaurylammonium bromide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)10CH2]4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
238-937-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5844282
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetradodecylammonium bromide, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤0.5% water
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-48H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMEFTBPJZGVAPK-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetradodecylammonium bromide (TDAB) is a quaternary ammonium salt consisting of positively charged nitrogen atoms attached to a long alkyl chain. It is commonly used as a surfactant and phase-transfer catalyst.
Application
Tetradodecylammonium bromide can be used as a phase transfer catalyst in the synthesis of ethyl-lophine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
908027509113373
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)