Przejdź do
497401
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
98%
Synonim(y):
(R)-2-methyl-2-propanesulfinamide, (R)-2-methylpropane-2-sulfinamide, (R)-tert-butanesulfinamide, (R)-tert-butylsulfinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
280,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
562,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CS(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
280,50 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes
mp
103-107 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI key
CESUXLKAADQNTB-SSDOTTSWSA-N
General description
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is a chiral auxiliary used in the condensation of the aldehyde.
Application
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide may be used to prepare N-(1-cyclohexylmethylidene)-2-methylpropane-2-sulfinamide via copper mediated condensation with cyclohexane carboxaldehyde. It may also be used to prepare (20E)-N-[t-butyl-(R)-sulfinyl]-3β-(t-butyldimethylsilyloxy)-pregn-5-en-20-imine, an intermediate for the development of androgen receptor antagonists.
Preparation of β-chloro sulfinamides in a synthesis of chiral azridines. Also used to prepare an organocatalyst for enantioselective reduction of imines.
Useful reagent for synthesizing chiral amines.
Can be readily transformed into P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones, which can undergo iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
468347412554
description
98%
description
96%
description
99%
assay
98%
assay
96%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
103-107 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
mp
241-244 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes
optical activity
[α]22/D +21°, c = 37 in benzene
optical activity
[α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?