Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 596,00 zł 447,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1072,50 zł |
Informacje o tej pozycji
447,00 zł
Cena katalogowa596,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
InChI key
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay 90% | assay 90% | assay ≥90% (GC) |
| bp 165-167 °C (lit.) | bp 234 °C (lit.) | bp 140 °C/6 mmHg (lit.) | bp 56-57 °C/8 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.493 (lit.) | refractive index n20/D 1.442 (lit.) | refractive index - |
| density 0.915 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.878 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group aldehyde | functional group amine | functional group hydroxyl | functional group amine, ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?