Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
422,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
composition
Ti, 19.0-21.0% gravimetric
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
impurities
~20% Tetraisopropyl orthotitanate
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the sol-gel synthesis of free-standing ferroelectric lead zirconate titanate nanoparticles
- spherical titania cores, produced either by hydrolysis of Ti(IV) ethoxide droplets in contact with water vapor or
- by preadsorption of the titanium alkoxides into/onto the clay mineral platelets and their subsequent hydrolysis and calcination.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description 95% | description purum, ≥97.0% (gravimetric) | description reagent grade, 97% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid (or viscous liquid) |
| grade technical grade | grade - | grade purum | grade reagent grade |
| composition Ti, 19.0-21.0% gravimetric | composition - | composition - | composition - |
| density 1.088 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.927 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.00 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.00 g/mL at 20 °C (lit.) |
| impurities ~20% Tetraisopropyl orthotitanate | impurities - | impurities - | impurities - |
| bp 150-152 °C/10 mmHg (lit.) | bp 248-249 °C/11 mmHg (lit.) | bp 206 °C/10 mmHg (lit.) | bp 206 °C/10 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) ethoxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?