Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CS(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
97-101 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
InChI key
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne. Also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97%, racemic | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 97-101 °C (lit.) | mp 45-49 °C (lit.) | mp 103-107 °C (lit.) | mp 97-101 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?