Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
8 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in THF
density
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI key
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Reducing agent
Reagent for:
- Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
- Diastereoselective reduction reactions
- Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
- Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
- Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
- The stereoselective reduction of ketone to alcohol.
- The selective demethylation of tert alcohol.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description 1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF | description 1.0 M in THF | description 1.0 M in THF |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.89 g/mL at 25 °C | density 0.913 g/mL at 25 °C | density 0.893 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.903 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| concentration 1.0 M in THF | concentration 1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF | concentration 1.0 M in THF | concentration 1.0 M in THF |
L-Selectride lithium tri-sec-butylborohydride | - | - | - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 38721-52-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?