Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł 258,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł 552,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
262-349-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
258,00 zł
Cena katalogowa344,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
0.5% hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, ether, phenyl
SMILES string
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
InChI key
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Benzyloxyacetaldehyde may be used in the following syntheses:
- (3S,5S)-methyl 6-benzyloxy-3,5-dihydroxyhexanoate
- (S)-5-benzyloxy-4-hydroxypentan-2-one
- myxothiazols
Benzyloxyacetaldehyde may be used in the synthesis of 1-deoxy-L-xylulose, via antibody catalysis.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description certified reference material, 1000 μg/mL in water, ampule of 100 × 1.2 mL |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.518 (lit.) | refractive index - |
| density 1.069 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - |
| bp 118-120 °C/13 mmHg (lit.) | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?