699918
(R)-N-[(1R,2R)-2-(3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)cyclohexyl]-tert-butyl-sulfinamide
96%
Synonim(y):
[S(R)]-N-[(1R,2R)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
solid
mp
173-181 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)S(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H25F6N3O2S/c1-17(2,3)31(30)28-15-7-5-4-6-14(15)27-16(29)26-13-9-11(18(20,21)22)8-12(10-13)19(23,24)25/h8-10,14-15,28H,4-7H2,1-3H3,(H2,26,27,29)/t14-,15-,31-/m1/s1
Klucz InChI
WMIJNZVQFOPOBW-ZHANGXNJSA-N
Zastosowanie
- Enantioselective homoallylic amines by asymmetric allylation of acylhydrazones with allylindium reagents.
- Tetrahydroquinolines via an asymmetric Povarov reaction.
- 2-aryl-substituted cycloalkanones by enantioselective protonation of corresponding trimethylsilyl enol ethers.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3