275123
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin
97%
Synonim(y):
(1-Ethoxyvinyl)tri-n-butylstannane
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
85-86 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup