Merck
491853
Sigma-Aldrich
Benzo[b]fluoranthene-d12
98 atom % D
Synonim(y):
Benz[e]acephenanthrylene-d12
Wybierz wielkość
10 MG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
163-165 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Klucz InChI
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ana L L Dauner et al.
Journal of environmental management, 223, 417-425 (2018-06-27)
The concentration, distribution, and ecological risk of hydrocarbons, as well as bulk parameters, were determined in surface sediments of the Babitonga Bay, a subtropical human-impacted estuary in South Atlantic. Total aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ranged between 0.8 and
Weier Hao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(7), 1202-1215 (2020-05-05)
In this work, we describe a method developed to quantify persistent organic pollutants (POPs) including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organochlorine pesticides (OCPs) in dietary supplement samples using stir-bar sorptive extraction (SBSE)-GC-MS/MS-isotope dilution mass spectrometry (IDMS). This method enables accurate
Maria João Fraqueza et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-19)
The manufacturing of dry-cured meat products usually includes a smoking step. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are potentially carcinogenic chemical compounds that may result from smoking. The aim of the present study was to optimize the smoking regime of traditional dry-cured
Produkty
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.