Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 651,00 zł 455,70 zł |
Informacje o tej pozycji
608,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
mp
145-148 °C (lit.)
application(s)
electronics
format
neat
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-LHNTUAQVSA-N
General description
Application
- Advanced materials research and development
- Quality control reference standards
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
- High isotopic purity for accurate results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical reactions
- Provides clear insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies
- Provides reliable data for environmental studies
- Enhances the understanding of chemical processes
- Supports the development of innovative applications
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+10 | mass shift M+10 | mass shift M+10 | mass shift M+10 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 145-148 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp −138 °C (lit.) | mp −104 °C (lit.) |
| application(s) electronics | application(s) electronics | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1718-52-1
1718-52-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?