Merck
502332
Supelco
Benzo[j]fluoranthene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
Wybierz wielkość
1 ML
171,00 zł
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
171,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c21c3c4c(c2ccc5c1cccc5)cccc4ccc3
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(5-1)11-12-17-16-9-3-6-14-7-4-10-18(19(14)16)20(15)17/h1-12H
Klucz InChI
KHNYNFUTFKJLDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzo[j]fluoranten jest wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym[1], który jest rakotwórczy w przyrodzie[2] i może być generowany do środowiska poprzez spalanie węgla, smoły węglowej i produktów ropopochodnych.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances (2007)
Report on Carcinogens (12th Ed. ) (2011)
Benzo[j]fluoranthene.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 32, 155-161 (1983-12-01)
M V Marshall et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 22(1), 34-45 (1993-01-01)
The objective of this study was to determine the relative mutagenic activities of the major dihydrodiol metabolites of benzo[j]fluoranthene (B[j]F) and their corresponding syn- and anti-dihydrodiol epoxides. Salmonella typhimurium tester strains TA97a, TA98, and TA100 were used to evaluate the
E J LaVoie et al.
Cancer research, 54(4), 962-968 (1994-02-15)
Benzo[j]fluoranthene (B[j]F), trans-4,5-dihydro-4,5-dihydroxy-B[j]F, and trans-9,10-dihydro-9,10-dihydroxy-B[j]F were evaluated for tumorigenic activity in newborn CD1 mice. These dihydrodiols were assayed at doses of 1.10 and 0.275 mumol/mouse. B[j]F and the syn- and anti-diol epoxides derived from these dihydrodiols were evaluated at doses