Przejdź do
616664
Benzo[e]pyrene-d12
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4,5-Benzopyrene-d12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3850,00 zł
1925,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.38
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+12
1925,00 zł
Cena katalogowa3850,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
mp
177-180 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
TXVHTIQJNYSSKO-AQZSQYOVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
451797491853616362
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+12
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
205440-82-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)