Merck
451819
Sigma-Aldrich
Acenaphthene-d10
99 atom % D
Synonim(y):
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
Wybierz wielkość
100 MG
292,00 zł
1 G
1040,00 zł
5 G
3700,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
292,00 zł
1 G
1040,00 zł
5 G
3700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
277-279 °C (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
Klucz InChI
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Zastosowanie
May be used as an analytical standard
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chen-Chou Wu et al.
Environmental science & technology, 49(17), 10607-10615 (2015-08-11)
Barbecuing or charcoal-grilling has become part of popular outdoor recreational activities nowadays; however, potential human health hazards through outdoor exposure to barbecue fumes have yet to be adequately quantified. To fill this knowledge gap, atmospheric size-fractioned particle and gaseous samples
Noriatsu Ozaki et al.
Water research, 80, 337-345 (2015-06-01)
The loading and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were measured and estimated in a wastewater treatment plant in a separated sewer system in a suburban area of Japan. The influent 16 PAHs concentration was 219 ± 210 ng L(-1)
Nien-Hsin Kao et al.
Environmental science and pollution research international, 22(10), 7529-7546 (2015-02-26)
The sources of the spill and the contaminated soils of an aged oil spill contaminated site with unknown mixed pollutants were investigated by using a set of developed forensic chemical procedures which include analysis of oil products, site investigation, gas
Tirumuru V Reddy et al.
Environmental toxicology and chemistry, 34(12), 2796-2802 (2015-06-20)
Endocrine-disrupting chemicals (EDCs) such as 17α-ethynylestradiol, 17β-estradiol, estrone, and para-nonylphenol have been measured in wastewater-treatment plant effluents, surface waters, sediments, and sludge and have been shown to induce liver-specific vitellogenin (vtg) messenger RNA in male fathead minnows (Pimephales promelas). The
Nien-Hsin Kao et al.
Marine pollution bulletin, 97(1-2), 319-332 (2015-06-08)
Three fishing harbors were investigated to study the polycyclic aromatic hydrocarbons in the sediments and trace possible anthropogenic sources by identification of cyclic terpenoid biomarkers. Seventeen terpanes, 10 steranes and 10 bicyclic sesquiterpanes in the marine diesel and the three