Merck
364614
Sigma-Aldrich
Chrysene-d12
98 atom % D
Synonim(y):
Dodecadeuteriochrysene
Wybierz wielkość
25 MG
69,80 zł
50 MG
612,00 zł
250 MG
374,00 zł
69,80 zł
Cena katalogowa349,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
69,80 zł
50 MG
612,00 zł
250 MG
374,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
69,80 zł
Cena katalogowa349,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Klucz InChI
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
Zastosowanie
May be used as an analytical standard
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaowei Wang et al.
Journal of separation science, 37(14), 1842-1849 (2014-04-29)
An automatic exposed and in-syringe dynamic single-drop microextraction method (SDME) for the determination of five polycyclic musks in natural waters was developed using gas chromatography with mass spectrometry. Online agitation was first introduced to the automatic SDME with a magnetic
Zheng-Xia Chen et al.
Chemosphere, 131, 192-200 (2015-04-12)
Fine roots of woody plants are a heterogeneous system differing markedly in structure and function. Nevertheless, knowledge about the plant uptake of organic pollutants via fine roots is scarce to date. In the present study, plant uptake, translocation, and return
Dennis S Mkhize et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 79(5), 808-819 (2019-04-27)
A passive sampling device, based on molecularly imprinted membranes (MIM), was fabricated and optimised for sampling polychlorinated biphenyls (PCBs) in aquatic ecosystems. The newly-developed passive sampler was subjected to in-situ calibration studies to determine PCB sampling rates under various conditions
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer
Noor A Aly et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 31(5), 810-822 (2021-04-26)
Hurricane Florence made landfall in North Carolina in September 2018 causing extensive flooding. Several potential point sources of hazardous substances and Superfund sites sustained water damage and contaminants may have been released into the environment. This study conducted temporal analysis