Merck
489441
Sigma-Aldrich
Formic acid-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Wybierz wielkość
5 G
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1440,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
stężenie
95 wt. % in D2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.246 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)