Przejdź do
394513
Paraformaldehyde-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Deuterated paraformaldehyde, Dideuteroparaformaldehyde, Formaldehyde-d2 polymer, Polyoxymethylene-D2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD2O)n
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
powder
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
mp
170 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
General description
Paraformaldehyde-d2 98 atom % D, 98% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Deuterium labeling for metabolic and pharmacokinetic studies
- synthesis of deuterated reference standards
- Isotope effect investigations in reaction mechanisms
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
Features
- High reactivity for various applications
- Supports innovative research in drugdiscovery
- Produces minimal side products
- Suitable for a variety of biological studies
Benefits
- Streamlines the drug discoveryprocess
- Enhances the effectiveness of biological assays
- Improves the accuracy of metabolic studies
- Supports the advancement of personalized medicine
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604380282650492620
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
liquid (solution)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
32008-59-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)