Merck
279404
Sigma-Aldrich
Formic acid-13C
95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
stężenie
95 wt. % in H2O
tw
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.246 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][13C](O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup