Merck
485640
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-oxo-Butanoic-1,3-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
CH313COCH213CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-MPOCSFTDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup