Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
concentration
95 wt. % in H2O
refractive index
n
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-MICDWDOJSA-N
General description
Application
- Analytical method development
- Pharmaceutical formulation development
- Environmental monitoring applications
Features and Benefits
- High reactivity for diverse applications
- Supports innovative pharmaceutical research
- Produces minimal by-products in reactions
- Suitable for various biological studies
Benefits
- Streamlines the pharmaceutical development process
- Enhances effectiveness of biological assays
- Improves accuracy in metabolic studies
- Supports advancements in personalized medicine
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95 wt. % in H2O, 98 atom % D | description 95 wt. % in D2O, 98 atom % D | description 95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C | description 95 wt. % in D2O, 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+2 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.246 g/mL at 25 °C | density 1.246 g/mL at 25 °C | density 1.246 g/mL at 25 °C | density 1.273 g/mL at 25 °C |
| mp 8.2-8.4 °C (lit.) | mp 8.2-8.4 °C (lit.) | mp 8.2-8.4 °C (lit.) | mp 8.2-8.4 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
123.8 °F
flash_point_c
51 °C
supp_hazards
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?