Merck
484229
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥95%
Synonim(y):
DOWANOL® TPnB
Wybierz wielkość
1 L
353,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
353,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)