Przejdź do
484245
Tri(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
≥97.5%
Synonim(y):
m-PEG3-alcohol, Methoxytriglycol, Methyltrioxitol, Tripropylene glycol monomethyl ether, Tripropyleneglycol methyl ether, [2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(OC3H6)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-045-4
NACRES:
NA.23
Assay:
≥97.5%
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5%
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(COC(COC)C)C)C(CO)C
InChI
1S/C10H22O4/c1-8(5-11)14-10(3)7-13-9(2)6-12-4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChI key
GVZNXUAPPLHUOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Tri(propylene glycol) methyl ether can be used:
  • As a solvent in resins, coatings, dyes for textiles, leather, and cosmetics.
  • As a fuel additive for minimizing the particulate matter emission.
  • To prepare water-mimicking non-aqueous ionic liquids for enzyme compatibility in the trans-esterification process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
302864438871743127
description
≥97.5%
description
96%
description
90%
description
2,000
assay
≥97.5%
assay
96%
assay
90%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.963 g/mL at 25 °C
density
0.968 g/mL at 25 °C
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
-
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
bp
276 °C (lit.)
bp
-
feature
hydrophobic
feature
-
feature
hydrophobic
feature
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this harmful to lungs and skin
    1 answer
    1. This material is generally considered to be non-hazardous, however precautions with handling should be observed. See sections 8 and 11 of the SDS for specific information on exposure and toxicity.
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/484245