Merck
484431
Sigma-Aldrich
Propylene glycol monomethyl ether acetate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
DOWANOL® PMA, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
Wybierz wielkość
1 L
344,00 zł
4 L
1040,00 zł
18 L
2250,00 zł
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
344,00 zł
4 L
1040,00 zł
18 L
2250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(CH3)CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
1751656
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5%
bp:
145-146 °C (lit.)
145-146 °C
ciśnienie pary:
3.7 mmHg ( 20 °C)
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
3.7 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
669 °F
granice wybuchowości
13.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
145-146 °C
rozpuszczalność
water: soluble 198 g/L at 20 °C
gęstość
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA) is a photoresist solvent.[1] Its degradation by microorganisms in different soil types has been investigated.[2] An oral reference dose (RfD) value of PGMEA has been obtained from inhalation studies.[3] The solubility of (5-alkylsulfonyloxyimino-5H-thiophen-2-ylidene)-2-methylphenyl-acetonitriles in PGMEA has been analyzed.[4]
Zastosowanie
Propylene glycol monomethyl ether acetate has been used in the development of fluidic channels to be incorporated in a poly(dimethylsiloxane) (PDMS)-based microfluidic device.[5]
Informacje prawne
Product of Dow Chemical
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
113.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of photoresist shelf life in PGMEA and CA solvent systems.
Nelson WC.
SPIE Proc., 2195 (1994)
Yug C Saraswat et al.
Journal of colloid and interface science, 564, 43-51 (2020-01-07)
Our ability to dictate the colloid geometry is intimately related to self-assembly. The synthesis of anisotropic colloidal particles is currently dominated by wet chemistry and lithographic techniques. The wet chemical synthesis offers limited particle geometries at bulk quantities. Lithographic techniques
Christian Bleilevens et al.
Scientific reports, 8(1), 8031-8031 (2018-05-26)
Extracorporeal lung assist technology is one of the last options in critical care medicine to treat patients suffering from severe oxygenation and decarboxylation disorders. Platelet activation along with the consequent thrombus formation is a potentially life-threatening complication of this technique.
Nasim Annabi et al.
Lab on a chip, 13(18), 3569-3577 (2013-06-04)
The research areas of tissue engineering and drug development have displayed increased interest in organ-on-a-chip studies, in which physiologically or pathologically relevant tissues can be engineered to test pharmaceutical candidates. Microfluidic technologies enable the control of the cellular microenvironment for
Chao Li et al.
Science advances, 6(16), eaay9919-eaay9919 (2020-06-05)
Recently, the functionality of under oil open microfluidics was expanded from droplet-based operations to include lateral flow in under oil aqueous channels. However, the resolution of the under oil fluidic channels reported so far is still far from comparable with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?