Przejdź do
568554
Tri(ethylene glycol) monoethyl ether
technical grade
Synonim(y):
Triethylene glycol monoethyl ether, Ethyltriglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
231,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2(OCH2CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-978-9
Beilstein/REAXYS Number:
1700466
MDL number:
231,00 zł
Cena katalogowa308,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
WFSMVVDJSNMRAR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31729290450329800
description
technical grade
description
95%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
purum
grade
-
bp
256 °C (lit.)
bp
122 °C/10 mmHg (lit.)
bp
122 °C/10 mmHg (lit.)
bp
120-126 °C/18 mmHg (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)