Merck
438871
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
90%
Synonim(y):
Eter n-butylowy glikolu tripropylenowego, Eter monobutylowy glikolu tripropylenowego, [2-(2-butoksymetylotoksy)metylotoksy]propanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)