Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.1%
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.1% | description 97% | description ≥99% | description 99%, mixture of isomers |
| assay ≥99.1% | assay 97% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 175 °C (lit.) | bp 190 °C (lit.) | bp 190 °C (lit.) | bp - |
| density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.938 g/mL at 25 °C | density 0.951 g/mL at 25 °C | density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.408 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.441 (lit.) |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?