Kluczowe dokumenty
406562
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
99%
Synonim(y):
Octan eteru metylowego glikolu dipropylenowego, Octan eteru monometylowego glikolu dipropylenowego
Wybierz wielkość
155,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
155,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?