Merck
205621
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dibutyl ether
≥99%
Synonim(y):
2-Butoxyethyl ether, Bis(2-butoxyethyl) ether, Dibutyldiglycol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.33
Beilstein:
1750713
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
tw
256 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The color changes in weak acid solutions of plutonium (IV) nitrate in diethylene glycol dibutyl ether has been studied.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)