Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
vapor pressure
0.4 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.408 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.43 (lit.) |
| density 0.951 g/mL at 25 °C | density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.938 g/mL at 25 °C | density 0.968 g/mL at 25 °C |
| bp 190 °C (lit.) | bp 175 °C (lit.) | bp 190 °C (lit.) | bp 100 °C/2 mmHg (lit.) |
| vapor pressure 0.4 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.4 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - |
| assay ≥99% | assay ≥99.1% | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?