Przejdź do
579963
Diethylene glycol butyl ether
≥99%
Synonim(y):
Butyl CARBITOL™, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
18 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-961-6
Beilstein/REAXYS Number:
1739225
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
231 °C (lit.)
Vapor pressure:
30 mmHg ( 130 °C)
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
30 mmHg ( 130 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
400 °F
expl. lim.
6.2 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
pH
7
bp
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylene glycol butyl ether is a high boiling solvent, which can be used in coating industry. It can also serve as a dispersant in organosols and can also be used in preparation of plasticizers.
Application
  • Factors Affecting the Adsorption of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) by Colloidal Activated Carbon.: This study investigates the adsorption characteristics of PFAS by colloidal activated carbon, with a specific focus on the role of various solvents including diethylene glycol butyl ether. The research highlights the solvent′s effectiveness in enhancing adsorption efficiency (Hakimabadi et al., 2023).
  • First Stage of the Development of an Eco-Friendly Detergent Formulation for Efficient Removal of Carbonized Soil.: This research explores the formulation of eco-friendly detergents, demonstrating the use of diethylene glycol butyl ether as a key solvent for effective soil removal. The study underscores its potential in creating sustainable cleaning products (Fernandes et al., 2022).
Legal Information
Product of Dow Chemical
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3225003351256366
description
≥99%
description
≥98.0% (GC)
description
≥99.0%
description
spectrophotometric grade, ≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%
application(s)
hematology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
30 mmHg ( 130 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
10 mmHg ( 81 °C), <1 mmHg ( 20 °C)
mp
−68 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−75 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol butyl ether
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
112-34-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?