Merck
477001
Sigma-Aldrich
2-Hexene (cis+trans)
technical grade, 85%
Wybierz wielkość
10 G
575,40 zł
575,40 zł
Cena katalogowa822,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
575,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
969179
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
575,40 zł
Cena katalogowa822,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
gęstość
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
Produkt jest mieszaniną cis- i trans-2-heksenu. 1-heksen ulega izomeryzacji na zeolicie ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 o oczkach 6080, tworząc cis- i trans-2-heksen jako dominujące produkty.[1]
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The catalytic isomerization of 1-hexene on H-ZSM-5 zeolite: The effects of a shape-selective catalyst.
Abbot J, et al.
J. Catal., 92(2), 398-408 (1985)