Przejdź do
E14705
2-Ethyl-1-butene
95%
Synonim(y):
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
278,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-078-5
Beilstein/REAXYS Number:
1697102
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
278,25 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
density
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
745723687189359599
description
95%
description
95%
description
95%
description
≥95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)