Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł 159,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 857,00 zł 642,75 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
Cena katalogowa212,00 złZaoszczędź 25%vapor density
1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
263 mmHg ( 37.7 °C)
assay
97%
autoignition temp.
473 °F
refractive index
n
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
density
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 98% | assay 85% | assay 96% |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 0.669 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.846 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.678 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.849 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −98.5-−98 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| bp 68-69 °C (lit.) | bp 47 °C/17 mmHg (lit.) | bp 67-69 °C (lit.) | bp 158-160 °C (lit.) |
| vapor pressure 263 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?