Merck
129801
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-cyclohexene
97%
Synonim(y):
2,3,4,5-Tetrahydrotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.17
Beilstein:
1304483
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
110-111 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Methyl-1-cyclohexene (2,3,4,5-Tetrahydrotoluene) is a sterically hindered, unactivated alkene.
Zastosowanie
1-Methyl-1-cyclohexene (2,3,4,5-Tetrahydrotoluene) was used to study the secondary organic aerosol (SOA) yields from the ozonolysis of cycloalkenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renyuan Pony Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(35), 13168-13184 (2013-08-24)
The bis(arylimidazol-2-ylidene)pyridine cobalt methyl complex, ((iPr)CNC)CoCH3, was evaluated for the catalytic hydrogenation of alkenes. At 22 °C and 4 atm of H2 pressure, ((iPr)CNC)CoCH3 is an effective precatalyst for the hydrogenation of sterically hindered, unactivated alkenes such as trans-methylstilbene, 1-methyl-1-cyclohexene
M D Keywood et al.
Environmental science & technology, 38(15), 4157-4164 (2004-09-09)
The secondary organic aerosol (SOA) yields from the laboratory chamber ozonolysis of a series of cycloalkenes and related compounds are reported. The aim of this work is to investigate the effect of the structure of the hydrocarbon parent molecule on