Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-465-3
Beilstein/REAXYS Number:
1718856
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.405
bp
70-72 °C
density
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| bp 70-72 °C | bp - | bp - | bp 138-140 °C (lit.) |
| density 0.696 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 0.974 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.900 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.405 | refractive index - | refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.448 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?