Przejdź do
230545
1-Hexene
97%
Synonim(y):
1-n-Hexene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
109,50 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-753-1
Beilstein/REAXYS Number:
1209240
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
109,50 zł
Cena katalogowa146,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
155 mmHg ( 21.1 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
487 °F
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI key
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Hexene is primarily used in the synthesis of poly(1-hexene) and a variety of polyethylene copolymers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320323PHR1555
Hexane Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
Hexane
description
97%
description
97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
60-66 °C (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexene
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?