Przejdź do
128570
2-Heksanol
99%
Synonim(y):
(±)-2-Hexanol, Butyl methyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-971-4
Beilstein/REAXYS Number:
1718996
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 20 °C, 0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hexanol is one of the constituent of Porella arboris-vitae extracts which has been determined by solid phase microextraction, gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3275804393W256714
description
99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
for synthesis
description
natural, ≥98%, FCC, FG
assay
99%
assay
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
bp
136 °C (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 20 °C, 0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Heksanol
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)