Przejdź do
47618
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.45
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-251-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3635671
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
General description
Fmoc-Asp(OtBu)-OH also known as Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, is a Fmoc protected amino acid, used in solid phase peptide synthesis.
Application
Fmoc-Asp(OtBu)-OH is used to prevent the formation of aspartimide by-products in Fmoc solid phase peptide synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7720114757847517
description
≥98.0% (HPLC)
description
98%
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
148-150 °C (dec.)
mp
146-151 °C
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −25±2.5°, c = 1% in methanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?