Merck
473448
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanochromate(III)
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chromium potassium cyanide (CrK3 (CN)6 ), Tripotassium hexacyanochromate
About This Item
Wzór liniowy:
K3Cr(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: chromium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Cr-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Cr.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Klucz InChI
VOCDJOPDZZSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Guillaume Maurin-Pasturel et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(31), 7483-7496 (2017-02-12)
We report a new approach for the synthesis of multifunctional Au core@Prussian Blue analogous (PBA) shell nanoheterostructures that involves PBA shell growth on the surface of cyanide-stabilized gold nanoparticles. It permits the assembly of Au@KNi
F Inagaki et al.
Journal of inorganic biochemistry, 28(2-3), 311-317 (1986-10-01)
Hexacyanochromate ion, (Cr(CN)6)3-, was applied to ribonuclease T1 (RNase T1), which specifically cleaves RNA chains at guanylic acid residues. From kinetic studies, this anion was shown to bind to the active site of RNase T1 as a competitive inhibitor. Therefore
F Inagaki et al.
European journal of biochemistry, 109(1), 129-138 (1980-08-01)
The 270-MHz proton NMR spectra of erabutoxins a, b and c from Laticauda semifasciata in 2H2O solution were observed together with [15-N6-acetyllysine]erabutoxin b, [27-N6-acetyllysine]-erabutoxin b and [47-N6-acetyllysine]erabutoxin b. The lysine epsilon-methylene proton resonances of erabutoxin b are assigned to individual
K C Cho et al.
Biochemistry, 23(8), 1858-1862 (1984-04-10)
Studies of redox reactions between the blue copper protein azurin and inorganic reagents have suggested the formation of discrete complexes between the reaction partners prior to the actual electron-transfer step. To get an insight into the structural nature of the
F A Armstrong et al.
Biochemical and biophysical research communications, 141(2), 578-583 (1986-12-15)
The small inorganic complex Cr(CN)6(3-) is a clean inhibitor of the ferredoxin: NADP+ reductase-catalysed oxidation of reduced spinach ferredoxin by NADP+. Independent spectrophotometric measurements show that millimolar additions of Cr(CN)6(3-) to mixtures of ferredoxin and ferredoxin NADP+ reductase give a