Przejdź do
378232
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Synonim(y):
Tetrapotassium ruthenium(2+) hexacyanide hydrate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
746,25 zł
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K4Ru(CN)6·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.57 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
powder
746,25 zł
Cena katalogowa995,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: potassium
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.4K.H2O.Ru/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;;;4*+1;;-3
InChI key
FUVXNNWKCOQHNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate is a crystalline solid commonly used as a source of ruthenium for electroplating applications, as a catalyst in organic synthesis, and as a dye in the textile industry.
Application
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate can be used as a precursor to synthesize cyano-bridged catalysts for the hydrolysis of p-nitrophenyl phosphate and solar fuel production. It can also be used as a starting material to synthesize ruthenium purple (RP) films on transmissive tin-doped ITO substrates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20883346376063539
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: manganese
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)