Przejdź do
415154
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Synonim(y):
Dipotassium nickel(2+) tetracyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2Ni(CN)4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.96 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
238-082-7
MDL number:
Form:
powder
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: potassium, reagent type: catalyst
density
1.875 g/mL (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
InChI key
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassiumtetracyanonickelate (II) hydrate, also known as nickel(II) potassium cyanide, isa highly water-soluble compound used in electroplating and as a reagent inchemical synthesis.
Application
  • Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate can be used:
  • As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
  • As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334553308382209104
description
-
description
98%
description
-
description
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.875 g/mL (lit.)
density
-
density
-
density
-
reaction suitability
core: potassium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: potassium, reagent type: oxidant
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
339527-86-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)