Merck
455946
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(III)
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
Wybierz wielkość
25 G
1300,00 zł
100 G
4390,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1300,00 zł
100 G
4390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K3Fe(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Klucz InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Potassium ferricyanide dopant may be used to co-dope Li4Ti5O12 (LTO) with K and Fe to enhance its electrochemical performance during the use of LTO as an anode for Li-ion batteries. [1][2]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of cathodic electron acceptors and potassium ferricyanide concentrations on the performance of microbial fuel cell
Wei L, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37.17, 12980-12986 (2012)
Using potassium ferricyanide as a dopant to prepare K and Fe co-doped Li4Ti5O12
Ding K, et al.
Ceramics International, 42.16, 19187-19194 (2016)
Holger Schulze et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(5) (2021-04-04)
Rapid point of care tests for bacterial infection diagnosis are of great importance to reduce the misuse of antibiotics and burden of antimicrobial resistance. Here, we have successfully combined a new class of non-biological binder molecules with electrochemical impedance spectroscopy
Sveinung Lillehaug et al.
Scientific data, 6, 190028-190028 (2019-02-27)
The spatial pattern of transgene expression in tetracycline-controlled mouse models is governed primarily by the driver line used to introduce the tetracycline-controlled transactivator (tTA). Detailed maps showing where each tTA driver activates expression are therefore essential for designing and using
Mark A Jordan et al.
Water research, 47(2), 841-849 (2012-12-04)
Representative and fast monitoring of wastewater influent and effluent biochemical oxygen demand (BOD) is an elusive goal for the wastewater industry and regulatory bodies alike. The present study describes a suitable assay, which incorporates activated sludge as the biocatalyst and
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis