Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CCuN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.56
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
208-883-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Segment
mp
473 °C
density
2.92 g/cm3
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+].N#[C-]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/q-1;+1
InChI key
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Katalityczna redukcja związków nitroaromatycznych: Nanocząstki miedzi wytwarzane poprzez impulsową ablację laserową cyjanku miedzi(I) w różnych rozpuszczalnikach wykazują znaczną aktywność katalityczną w redukcji toksycznych związków nitroaromatycznych, podkreślając ich użyteczność w remediacji środowiska (Begildayeva et al., 2021).
- Synteza i spektroskopia boranów: Badania szczegółowo opisują łatwą syntezę B-cyjanodikarba-closo-dodekaboranów przy użyciu cyjanku miedzi(I), badając jej implikacje dla cech spektroskopowych i potencjalnych zastosowań w chemii boru (Wingen i Scholz, 2016).
Analysis Note
Assay of Cu: ≥ 70.5 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyjanek miedzi(I)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Narządy docelowe
Liver,spleen,Bone marrow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?