Merck
303690
Sigma-Aldrich
Hexaammineruthenium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ruthenium(III) chloride hexaammoniate
Wybierz wielkość
250 MG
408,00 zł
1 G
1220,00 zł
5 G
4730,00 zł
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
408,00 zł
1 G
1220,00 zł
5 G
4730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[Ru(NH3)6]Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Ru++]
InChI
1S/2ClH.6H3N.Ru/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
SHHNQLHKJVODTN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Hexaammineruthenium(II) chloride is a yellow crystalline coordination compound that is slightly soluble in water. It acts as a catalyst in a wide range of chemical reactions, including hydrogenation, isomerization, and oxidation reactions. It is also used as a redox probe in electroanalytical techniques.[1] [2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of Nanoporous Gold Thin Film Morphology on Electrochemical DNA Sensing
Pallavi Daggumati, et al.
Analytical Chemistry, 87, 8149-8156 (2015)
Activated Carbon-Supported Ruthenium as a Catalyst for the Solvent- and Initiator-Free Aerobic Epoxidation of Limonene
Sara Madadi and Serge Kaliaguine
ACS sustainable chemistry & engineering, 9, 10557-10568 (2021)
Giulia Selvolini et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(14) (2019-07-25)
In this work, we report the development of a simple and sensitive sensor based on graphite screen-printed electrodes (GSPEs) modified by a nanocomposite film for dopamine (DA) detection. The sensor was realized by electrodepositing polyaniline (PANI) and gold nanoparticles (AuNPs)
Jiachao Yu et al.
Analytical chemistry, 86(16), 8129-8135 (2014-07-19)
Evaluating the kinetics of biological reaction occurring in confined nanospaces is of great significance in studying the molecular biological processes in vivo. Herein, we developed a nanochannel-based electrochemical reactor and a kinetic model to investigate the immunological reaction in confined
Produkty
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.