Kluczowe dokumenty
262005
Hexaammineruthenium(III) chloride
98%
Synonim(y):
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ru/Al2O3 catalyst for CO2 hydrogenation.
- Bimetallic complexes ([Ru(NH3)6][Ag(CN)2]3·2H2O).
- Chloropentaammineruthenium(III) chloride.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?