462144
Tetrabutylammonium bromide solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium bromide, TBAB, TBABr, tetra-n-butylammonium bromide
About This Item
Polecane produkty
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422
tw
102 °C
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter