Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
436,00 zł
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
mol wt
~86 kDa
color
white to off-white
viscosity
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
solubility
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
General description
Application
- as a viscosity modifier in the preparation of printable ink
- as a viscosifier in the preparation of hydroxyapatite (HAP) suspension
- in the preparation of HPMC gels and composite gels
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color beige | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Hydroxypropyl)methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?